Merck
GF10503997
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 1 m, coil width 450 mm
Synonym(e):
FP301050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 105-039-97
Länge
1 m
Spiralbreite
450 mm
Dicke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF10503997-1EA4061825083636