Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
HF13504XSS
Millipore
Hi-Flow Plus HF13504
backing thickness 4 mil, size 30.5 cm × 25 cm, pack of 5 sheets
Synonym(e):
Hi-Flow-Plus-Membran 135, HF, Hi-Flow, Immunassay-Membran, Lateral-Flow-Membran, Nitrocellulosemembran
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NA.28
Verpackung
pack of 5 sheets
Qualitätsniveau
Parameter
135 sec/4 cm capillary flow rate
Trägermaterialstärke
4 mil
Größe
30.5 cm × 25 cm
Allgemeine Beschreibung
Hi-Flow-Plus-Membranen sind für den Einsatz in diagnostischen Lateral-Flow-Schnelltests entwickelt und optimiert, die eine hervorragende Einheitlichkeit und Leistung erfordern. Lateral-Flow-Tests ermöglichen eine schnelle und praktische Erkennung/Quantifizierung von Analyten wie Antikörpern und Antigenen in biologischen Proben, einschließlich Blut, Speichel und Urin. Hi-Flow™-Plus-Membranen sind ideal für solche Anwendungen geeignet. Hi-Flow™-Plus-Membranen sind mit verschiedenen Kapillardurchflusszeiten und Trägeroptionen erhältlich, können so die Testleistung verbessern und erfüllen durch ihre Flexibilität unterschiedlichste Anforderungen an den Testaufbau. Hi-Flow™ Plus 135 (HF135) eignet sich für Tests, bei denen eine Ausgewogenheit zwischen Geschwindigkeit und Empfindlichkeit gewünscht ist. Diese Hi-Flow™-Plus-135-Packung enthält 5 Musterbögen einer 4 mil dicken Nitrocellulosemembran mit einer nominalen Kapillardurchflusszeit von 135 Sekunden/4 cm.
Anwendung
  • Die Hi-Flow-Plus-Membran ist ein wichtiges Ausgangsprodukt, das für zahlreiche Lateral-Flow-Testanwendungen geeignet ist, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, sexuell übertragbare Krankheiten usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogentests, Wirkstoffentwicklung, Umwelttests, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätstests und Tiergesundheit.
  • Hi-Flow-Plus-Membranen sind für die Verwendung mit allen Lateral-Flow-Testverfahren geeignet, einschließlich kompetitiver Assays, Sandwich- und Multiplex-Nachweisassays.
  • Sie sind für die Verwendung in qualitativen und quantitativen Tests optimiert und lassen sich gut mit Lateral-Flow-Detektorpartikeln kombinieren, beispielsweise mit Nanopartikeln aus kolloidalem Gold, gefärbten/fluoreszierenden Mikrokügelchen usw.
  • Hi-Flow-Plus-Membranen eignen sich für die Verwendung in Lateral-Flow-Tests zum Nachweis von Analyten in unterschiedlichen Probenmatrizen wie etwa Blut, Speichel, Urin, Nasen-Rachen-Abstrichen und Schweiß.
Leistungsmerkmale und Vorteile
MERKMALE:
  • Gleichmäßiger Durchfluss und gleichmäßige Oberflächenchemie, robuster Herstellungsprozess
  • Proprietäre Oberflächenchemie, optimiert für Lateral-Flow-Anwendungen
  • Hohe Qualität: MQ400
  • Vertrauenswürdiger Partner und Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Membranherstellung
  • Hohe Produktionskapazität, hohe Lagerbestände, mehrere Fertigungslinien
  • Praktische Musterpakete in mehreren Formaten erhältlich
  • Fertigung von Großmengen für den Online-Kauf mit sofortiger Lieferung erhältlich.
Wir bieten eine Komplettlösung; neben Hi-Flow Plus-Membranen bieten wir Ausgangsmaterialien für den gesamten Lateral-Flow-Workflow sowie Assay-Entwicklungsdienste an (Link zu Lateral Flow Assay Development Services (sigmaaldrich.com) einfügen) VORTEILE:
  • Konsistente Kapillardurchflusszeit und Membrandicke
  • Hervorrangende Oberflächenmorphologie ermöglicht konsistente und gleichmäßige Flussverteilung der Reagenzien auf der Membranoberfläche
  • Scharfe, intensive und gleichmäßige Bildung von Test- und Kontrolllinien
  • Hervorragende Konsistenz innerhalb und zwischen Chargen.
  • Bessere Assay-Empfindlichkeit
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit Verbesserte Lateral-Flow-Test-Herstellungsausbeute.
  • Schnelle Lieferung und kurze Vorlaufzeit
  • Keine Lieferunterbrechung
  • Hervorragender technischer Support
Rechtliche Hinweise
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)