Wichtige Dokumente
GF04814951
Silikon
rod, 100mm, diameter 25mm, crystalline, 100%
Synonym(e):
Silizium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
100%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 048-149-51
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)