Wichtige Dokumente
E14659
2-Ethyl-1-Butanol
98%
Synonym(e):
2-Ethylbutyl alcohol, ‘Isohexylalkohol’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(CC)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(4-2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?