Merck
136816
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
98%
Synonym(e):
1,1-Dimethylallylalkohol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-buten
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHC(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
1698263
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
51 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChIKey
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-3-buten-2-ol ist eine von Kiefern abgegebene biogene flüchtige organische Verbindung und ein potentieller Vorläufer des atmosphärischen sekundären organischen Aerosols in Waldgebieten. Es ist eine wichtige Komponente des Pheromons des Borkenkäfers Ips typographus.
Anwendung
2-Methyl-3-buten-2-ol wurde zum Untersuchen der Kinetik der Gasphasenreaktion von OH-Radikalen mit 3-Methyl-2-butenal verwendet.
Berichten zufolge eine wichtige Komponente des Pheromons des Borkenkäfers Ips typographus.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemical and Engineering News, 57, 10-10 (1979)
Ernesto C Tuazon et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(11), 2298-2304 (2005-06-07)
Kinetics and products of the gas-phase reaction of OH radicals with 3-methyl-2-butenal [(CH3)2C=CHCHO] have been investigated at room temperature and atmospheric pressure of air. Using a relative rate method with methacrolein as the reference compound, a rate constant for the
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48 Suppl 3, S97-100 (2010-02-10)
A toxicologic and dermatologic review of 2-methyl-3-buten-2-ol when used as a fragrance ingredient is presented.
Arthur W H Chan et al.
Environmental science & technology, 43(13), 4647-4652 (2009-08-14)
2-Methyl-3-buten-2-ol (MBO) is an important biogenic hydrocarbon emitted in large quantities by pine forests. Atmospheric photooxidation of MBO is known to lead to oxygenated compounds, such as glycolaldehyde, which is the precursor to glyoxal. Recent studies have shown that the
Theodore S Dibble et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 8(4), 456-463 (2006-02-17)
Quantum mechanical calculations were used to determine the structure and energetics of peroxy radicals (P1 and P2) and alkoxy radicals (A1-A3) formed in the atmospheric degradation of 2-methyl-3-buten-2-ol. At the level of theory employed (B3LYP/6-31G(d,p)) low energy conformers were identified
Global Trade Item Number
SKUGTIN
136816-2.5L
136816-100ML4061838731449
136816-1L4061838731456
136816-2L
136816-500ML4061837864919
136816-5ML