Wichtige Dokumente
D91209
Brommalonsäure-diethylester
92%
Synonym(e):
α-Bromomalonic ester, 1,3-Diethyl 2-bromopropanedioate, 2-Bromomalonic acid diethyl ester, Bromomalonic acid diethyl ester, Diethyl α-bromomalonate, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl bromopropanedioate, Ethyl bromomalonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
92%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
233-235 °C (lit.)
Dichte
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)