Wichtige Dokumente
D56608
3,4-Dichlorbenzaldehyd
95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.01
Beilstein:
636379
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
crystals
bp
247-248 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChIKey
ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yuan Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
In this paper, we report chemical modifications of inulin by seven kinds of aromatic Schiff bases, which are different from their substituent groups. The obtained inulin derivatives were confirmed by FTIR, 1H NMR, and 13C NMR. Then, we studied their