CLS1396250
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 250 mL
Synonym(e):
Pyrex® media bottles, bottle, glass media bottles, media bottle, pyrex bottle, pyrex bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 50 mL
Verpackung
case of 10 ea
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1396-250
AD × H
64 mm × 138 mm
Kapazität
250 mL
Fitting
GL 45 neck thread
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)