27520-U
Fläschchen, Schraubkappe, mit Skaleneinteilung, offene Kappe, vormontiert
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
Synonym(e):
Preassembled Graduated Screw Top Vials with Open-Top Cap
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Allgemeine Beschreibung
Das Septum ist aus blauem PTFE mit weißem Silikon.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)