CF0037
Pentafluoroethyl azide
0.15 M in THF
Synonym(e):
1-Azido-1,1,2,2,2-pentafluoro-ethane, Azidopentafluoroethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.15 M in THF
SMILES String
FC(N=[N+]=[N-])(C(F)(F)F)F
InChI
1S/C2F5N3/c3-1(4,5)2(6,7)9-10-8
InChIKey
YMKCLASCLZKEFR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)