BR781390
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (PCR), polypropylene
Synonym(e):
Accessories, PCR, Sealing film
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester film
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable
self-adhesive
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781390
Methode(n)
PCR: suitable
Eignung
suitable for (PCR)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Single film
- Temperature stability up to 120°C.
- Tight seal for minimizing evaporation.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)