BR780764
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, conical bottom, non-sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780764
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR780764-1000EA | 4061831859669 |