BR780759
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, conical bottom, sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780759
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)