BR10002
BRAND® burette length for burette ′Economy′
size 60 mL
Synonym(e):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black graduation
glass
Beschreibung
SILBERBRAND
without stopcock
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 10002
Messbereich Volumen
60 mL, accuracy: ±0.08 mL
Größe
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)