BAH147120200
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 2.1 L (0.56 gal)
Synonym(e):
PP funnel, large funnel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14712-0200
Gesamt H
9.875 in. (250 mm)
Kapazität
2.1 L (0.56 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (21 mm) × 3.4375 in. (88 mm) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
7.8125 in. (198 mm) × 8.125 in. (207 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)