BAF424004001
Scienceware® Lab Companion™ Vakuumexsikkator in Schrankausführung
volume 11 L, clear polycarbonate, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Desiccator, Desiccator cabinet, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polycarbonate
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F42400-4001
Türöffnung B × L
8 1/8 in. × 9 3/8 in.
Außenmaß B × L × H
12 5/8 in. × 11 1/4 in. × 10 5/8 in.
Volumen
11 L
11000 mL
Allgemeine Beschreibung
Durch das Viton® 3-Wege-Ventil (im Lieferumfang enthalten) verlaufen Vakuumentnahme, Vakuumentlastung oder Gasaustausch konstant und gleichmäßig. Die transparente Polycarbonat-Konstruktion ist widerstandsfähig, leicht zu reinigen, chemikalienbeständig und ermöglicht eine schnelle Visualisierung des Exsikkator-Inhalts. Die gelb getönten UV-undurchlässigen Modelle absorbieren UVA-, UVB- und UVC-Strahlen zu 100 %, wodurch Beschädigungen oder Verfärbungen von lichtempfindlichen Proben minimiert werden.
Die Exsikkatoren sind in Schrank- oder Rundausführung verfügbar und alle Modelle werden mit einer Trockenmittelschale geliefert (Trockenmittel sind separat erhältlich).
- Die (mit Ausnahme der Tür) in einem Stück hergestellte Konstruktion zeichnet sich durch eine hervorragende Vakuumleistung nahezu ohne Leckagen und durch außerordentliche Beständigkeit aus.
- Die Schrankausführung gewährleistet eine maximal nutzbare Fläche.
- Die Flügeltür ermöglicht leichten Zugang und die integrierten Verriegelungen sichern die Tür, wenn kein Vakuum angelegt wird.
- Dank der analogen Vakuumanzeige an der Fronttür ist die Vakuumstärke auf einen Blick ablesbar.
- Die perforierten Einlegeböden können je nach Lagerungsbedarf umpositioniert werden (zusätzliche Einlegeböden sind separat erhältlich).
- Integrierte Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von bis zu 3 weiteren Ventilen (separat erhältlich).
- Aufgrund der stapelbaren platzsparenden Konstruktion kann die Arbeitsfläche effektiv genutzt werden.
- Es stehen acht Modelle mit einem inneren Volumen von 11, 23, 35, und 45 L in transparenter oder UV-undurchlässiger gelber Ausführung zur Auswahl.
- Bei den 11- und 23-Liter-Modellen sind zwei Einlegeböden im Lieferumfang enthalten (maximal vier Einlegeböden verwendbar).
- Bei den 35- und 45-Liter-Modellen sind drei Einlegeböden im Lieferumfang enthalten (maximal fünf bzw. sechs Einlegeböden verwendbar).
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)