BAF131641419
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 200 ea, translucent red polypropylene
Synonym(e):
Scienceware® biohazard disposal bags
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
translucent red polypropylene
Leistungsmerkmale
label (With Biohazard Warning Label and Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 2.0 gallon
Verpackung
pack of 200 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13164-1419
Kapazität
2.0 gal
7.6-15.1 L (2-4 gal)
width × H × thickness
14 in. (360 mm) × 19 in. (480 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)