Wichtige Dokumente
ALD00148
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
95%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-sulfonyl fluoride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
66-71 °C
SMILES String
O=S(C1=CC=C(OCCO2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C8H7FO4S/c9-14(10,11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
CZDKQRQGVWYYKX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)