Merck
932302
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Lineare Formel:
(C34H43N)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
Mw ≥20,000 by GPC
Qualitätsniveau
Löslichkeit
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
364 nm±10 nm in THF
Fluoreszenz
λem 406 nm±10 nm in THF
Anwendung
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)