Wichtige Dokumente
929441
C5-Pomalidomide-piperazine hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
pomalidomide
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C31)=O
InChIKey
GFCKACFUYUKAPW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Block
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)