Wichtige Dokumente
912514
N-Nitrosaccharin
Synonym(e):
2-Nitrobenzo[d]isothiazolone 1,1-dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)N(C(=O)c2c1cccc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H4N2O5S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)8(7)9(11)12/h1-4H
InChIKey
DQIYDCGGBPKJJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)