908142
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Synonym(e):
Ru/Al2O3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
<3% water
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
alumina support
Anwendung
- hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
- partial hydrogenation of aromatics
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.