84032
Ruthenium
5% Ru basis on alumina
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ruthenium 5% auf Aluminiumoxid, 5% Ru basis
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Konzentration
5% Ru
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)