Wichtige Dokumente
903590
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)