Wichtige Dokumente
809918
Vitamin K2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
Menaquinone-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
InChIKey
DKHGMERMDICWDU-REGRVCIBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)