Wichtige Dokumente
900605
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonym(e):
Bromo sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)CBr)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)5-4-10-6-11(9-13)8-12(7-10)17(14,15)16/h6-8H,9H2,1-3H3
InChIKey
QSYGHPYMWBAJRL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900605-100MG | 4061833250488 |