806935
Silver
Nanowires, diam. × L 30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm), 5 mg/mL (in water)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Flash point >230 °F
Qualitätsniveau
Form
suspension
Konzentration
5 mg/mL (in water)
Durchm. × L
30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm)
Farbe
gray
Dichte
0.9987 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)