Wichtige Dokumente
771546
Natrium-bis(trimethylsilyl)amid -Lösung
0.5 M in methyl tert-butyl ether
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
0.5 M in methyl tert-butyl ether
Dichte
0.761 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-33.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)