Wichtige Dokumente
766453
Iodo[4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene]copper(I)
Synonym(e):
Iodo[1,1′-(9,9-dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(1,1-diphenylphosphine-P)]copper(I)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
380-385 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cu]I.CC1(C)c2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2Oc5c(cccc15)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H32OP2.Cu.HI/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;;/h3-28H,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
BEXLDSSXWBMGGT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)