Wichtige Dokumente
756458
3-Buten-2-one-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP), contains hydroquinone and acetic acid as stabilizer
Synonym(e):
Methyl vinyl ketone-13C4, Vinyl methyl ketone-13C4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Enthält
hydroquinone and acetic acid as stabilizer
bp
34 °C/120 mmHg (lit.)
Dichte
0.722 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][13C]([13C]([H])=[13CH2])=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F
Flammpunkt (°C)
-7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)