Wichtige Dokumente
751316
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
off-white to beige
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]/C([2H])=C1CC[C@@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-BOFGWHLFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Anwendung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)