Wichtige Dokumente
741612
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
DIPA-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
84 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-61 °C (lit.)
Dichte
0.764 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)