Merck
735361
Sigma-Aldrich
5-Cyanopyridin-2-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
5-Cyanopicolinic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-5-1-2-6(7(10)11)9-4-5/h1-2,4H,(H,10,11)
InChIKey
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)