Merck
731749
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Brom-[2,4,6-tris-(1-methylethyl)-phenyl]-magnesium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23BrMg
Molekulargewicht:
307.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)