Wichtige Dokumente
726400
2-(Chlormethyl)-benzoesäure
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
α-Chlor-o-toluylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChIKey
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)