Merck
720585
Sigma-Aldrich
Bis(tributylzinn)sulfid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H54SSn2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.518
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
ketone
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)S[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.S.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
InChIKey
BDIWFCKBPZPBQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)