Merck
711004
Sigma-Aldrich
Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilben-13C6, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)-ethenyl]-1,3-benzoldiol-13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C8H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191503
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
InChIKey
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2