Wichtige Dokumente
710962
4-Oxo-L-proline hydrobromide
85%
Synonym(e):
(S)-4-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
85%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
134-140 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br.OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1
InChI
1S/C5H7NO3.BrH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h4,6H,1-2H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)