Wichtige Dokumente
704377
Tris-(hydroxymethyl-13C)-nitromethan
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
2-(Hydroxymethyl-13C)-2-nitro-1,3-propandiol, TRIS-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)