Wichtige Dokumente
688398
N-Methylthiazolium-2-13C iodide
99 atom % 13C, 97% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC3H6INS
Molekulargewicht:
228.06
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[N+]1=[13C]SC=C1.[I-]
InChI
1S/C4H5NS.HI/c1-5-2-3-6-4-5;/h2-3H,1H3;1H/q+1;/p-1/i4+1;
InChIKey
NAQDXGGCOZHTSE-VZHAHHFWSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)