Wichtige Dokumente
702544
2-Hydroxyethyl-1,1,2,2,-d4-harnstoff
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
1-Ethanol-1,1,2,2,-d4-harnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
164-169 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
InChIKey
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)