Wichtige Dokumente
701408
1,2-Diamino-(propan-d6)
98 atom % D
Synonym(e):
1,2-Propan-d6-diamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
liquid
bp
119-120 °C
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChIKey
AOHJOMMDDJHIJH-LIDOUZCJSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
91.4 °F
Flammpunkt (°C)
33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)