Merck
697869
Sigma-Aldrich
Methyl-2-Fluorpyridin-4-Carboxylat
97%
Synonym(e):
Methyl-2-fluorisonicotinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488
Dichte
1.251 g/mL at 25 °C
SMILES String
COC(=O)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
MTZKFHSYUSUUIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter