Wichtige Dokumente
683744
1-Chlor-4-Ethylbenzol
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.518
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?