Wichtige Dokumente
68312
2-Methylpentan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
‘Isohexan’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.77 psi ( 37.7 °C)
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
583 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.5% 3-methylpentane
≤2% 2,3-dimethyl-propane
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
62 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−154 °C (lit.)
Dichte
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?