Merck
683019
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromzinnamaldehyd
97%
Synonym(e):
E-3-(4-Bromphenyl)-2-propenal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChIKey
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)