Merck
682926
Sigma-Aldrich
2-Brombenzophenon
95%
Synonym(e):
(2-Bromphenyl)-phenylmethanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6254
Dichte
1.4309 g/mL at 25 °C
SMILES String
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable