Merck
681814
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinamid
97%
Synonym(e):
Diphenyl-phosphinsäureamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C
SMILES String
NP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12NOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,13,14)
InChIKey
RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)