Merck
674621
Sigma-Aldrich
Indol-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D7N
Molekulargewicht:
124.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2n([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
InChIKey
SIKJAQJRHWYJAI-HOSXNMPPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takaomi Yaguchi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 81(11), 2071-2078 (2017-09-28)
It has been reported that treatment with yeast cell wall extract (YCWE) induces PDF1 and PR-1 gene expression; these transcripts are important markers of plant disease resistance, though the detailed signaling mechanisms that induce these defense responses are still unknown.