Merck
670642
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
Synonym(e):
Fmoc-β,β-dimethyl-Cys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-penicillamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H35NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
613.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥95.5% (HPLC)
96%
Optische Aktivität
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChIKey
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Ágnes Grenács et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13472-13481 (2017-09-28)
N-Terminally free but C-terminally amidated peptides Pen-SSACS-NH
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.